3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27073.03
H27073.03EA 53.4 EUR
H27073.03
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 97%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 14670-94-1 Molecular Formula: C13H20O2 Formula Weight: 208.30 Melting Point: 107-109° MDL No.: MFCD00188067
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Molecular Weight: 208,3 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00188067
CAS-Nummer: 14670-94-1