5-Chlorbenzoxazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27083.06
H27083.06EA 65.7 EUR
H27083.06
5-Chlorbenzoxazol 95%
5-Chlorobenzoxazole
Purity: 95% CAS No.: 17200-29-2 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Melting Point: 39-41° MDL No.: MFCD00216939
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,57 g/mol
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216939
CAS-Nummer: 17200-29-2