Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H27110.06
H27110.14
H27110.06EA
58.8
EUR
H27110.06
H27110.14
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 13726-69-7
Molecular Formula: C10H17NO5
Formula Weight: 231.25
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00053370
Formel:
C₁₀H₁₇NO₅ Schmelzpunkt: 123…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053370 CAS-Nummer: 13726-69-7 |