5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
H27127.14
H27127.14EA 167 EUR
H27127.14
5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure ≥97%
5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 89694-48-4 Molecular Formula: C7H8BClO3 Formula Weight: 186.40 Melting Point: 134-141° MDL No.: MFCD01318966
Formel: C₇H₈BClO₃
Molecular Weight: 186,40 g/mol
Schmelzpunkt: 134…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318966
CAS-Nummer: 89694-48-4