2,6-Dichlor-4-nitropyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H27131.06
H27131.06EA
111
EUR
H27131.06
2,6-Dichlor-4-nitropyridin ≥97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 25194-01-8
Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2
Formula Weight: 192.99
Melting Point: 94-98°
MDL No.: MFCD05670545
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 192,99 g/mol Schmelzpunkt: 94…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05670545 CAS-Nummer: 25194-01-8 |