2-Brom-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
H27203.06
H27203.03
H27203.06EA
299
EUR
H27203.06
H27203.03
2-Brom-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 54045-76-0
Molecular Formula: C4H2BrNO2S
Formula Weight: 208.03
Melting Point: 181-183°
MDL No.: MFCD04115730
Formel:
C₄H₂BrNO₂S Schmelzpunkt: 181…183 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115730 CAS-Nummer: 54045-76-0 |