2-(1-Naphthalin)ethanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 2-(1-Naphthyl)ethanol
H27218.09
H27218.09EA 34.6 EUR
H27218.09
2-(1-Naphthalin)ethanol 95%
2-(1-Naphthalin)ethanol
Purity: 95% CAS No.: 773-99-9 Molecular Formula: C12H12O Formula Weight: 172.23 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 186°/17mm MDL No.: MFCD00004050
Formel: C₁₂H₁₂O
Molecular Weight: 172,23 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004050
CAS-Nummer: 773-99-9
EINECS: 212-260-4