4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27247.03
H27247.03EA 357 EUR
H27247.03
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Purity: 98% CAS No.: 10386-28-4 Molecular Formula: C6H3IN2 Formula Weight: 230.01 Melting Point: 119-122° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD08729285
Formel: C₆H₃IN₂
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08729285
CAS-Nummer: 10386-28-4
ADR: 6.1,III