Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27266.06
H27266.06EA 141 EUR
H27266.06
Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid tech. 90%, technische Qualität
Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid
Purity: 90% CAS No.: 99337-56-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)3)]4N(H2F3) Formula Weight: 301.48 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00145365
Formel: C₁₆H₃₈F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145365
CAS-Nummer: 99337-56-1
UN: 3265
ADR: 8,III