1-(5-Iodopyridin-2-yl)piperazine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27289.03
H27289.03EA 128 EUR
H27289.03
1-(5-Iodopyridin-2-yl)piperazine 95%
1-(5-Iodopyridin-2-yl)piperazine
Purity: 95% CAS No.: 219635-89-9 Molecular Formula: C9H12IN3 Formula Weight: 289.12 Melting Point: ca 135° dec. MDL No.: MFCD04039867
Formel: C₉H₁₂IN₃
Schmelzpunkt: ∼ 135 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039867
CAS-Nummer: 219635-89-9