2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27312.03
H27312.03EA
109
EUR
H27312.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 590371-81-6
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.56
Melting Point: 158-159°
MDL No.: MFCD08458125
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Schmelzpunkt: 158…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458125 CAS-Nummer: 590371-81-6 |