Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27384.06
H27384.03
H27384.06EA
184
EUR
H27384.06
H27384.03
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat 95%
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Purity: 95%
CAS No.: 192863-36-8
Molecular Formula: C7H7BF3KO
Formula Weight: 214.04
Melting Point:
Formel:
C₇H₇BF₃KO Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112717 CAS-Nummer: 192863-36-8 |