3-Chlor-p-kresol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-4-hydroxytoluol, 3-Chlor-4-methylphenol, 1-Chlor-3-hydroxy-6-methylbenzol
H27385.06
H27385.06EA 74.5 EUR
H27385.06
3-Chlor-p-kresol ≥97%
3-Chlor-p-kresol
Purity: 97% CAS No.: 615-62-3 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 51-53° Boiling Point: 228° UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00060319
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 228 °C
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060319
CAS-Nummer: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
UN: 3437
ADR: 6.1,II