4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27390.MD
H27390.03
H27390.MDEA
143
EUR
H27390.MD
H27390.03
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Purity: 95%
CAS No.: 405930-65-6
Molecular Formula: C11H9ClN2O
Formula Weight: 220.66
MDL No.: MFCD06798234
Formel:
C₁₁H₉ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798234 CAS-Nummer: 405930-65-6 |