6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
H27426.03
H27426.03EA
404
EUR
H27426.03
6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester tech. 90%, technische Qualität
6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 90%
CAS No.: 652148-92-0
Molecular Formula: C11H15BClNO2
Formula Weight: 239.51
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 107-110°
MDL No.: MFCD06798259
Formel:
C₁₁H₁₅BClNO₂ Molecular Weight: 239,51 g/mol Schmelzpunkt: 107…110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06798259 CAS-Nummer: 652148-92-0 |