Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nonafluorobutane-1-sulphonyl chloride
H27437.03
H27437.03EA
76.7
EUR
H27437.03
Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid ≥98%
Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid
Purity: 98%
CAS No.: 2991-84-6
Molecular Formula: CF3(CF2)3SO2Cl
Formula Weight: 318.55
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD03412262
Formel:
C₄ClF₉O₂S Molecular Weight: 318,55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412262 CAS-Nummer: 2991-84-6 UN: 3265 ADR: 8,II |