4-Benzyloxy-3-methoxybenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methoxy-4-benzyloxybenzyl alcohol
H27443.06
H27443.06EA
81.2
EUR
H27443.06
4-Benzyloxy-3-methoxybenzylalkohol ≥98%
4-Benzyloxy-3-methoxybenzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 33693-48-0
Molecular Formula: C15H16O3
Formula Weight: 244.30
Melting Point: 71-73°
MDL No.: MFCD00004640
Formel:
C₁₅H₁₆O₃ Molecular Weight: 244,29 g/mol Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004640 CAS-Nummer: 33693-48-0 EINECS: 251-638-3 |