Diphenyl(o-tolyl)phosphine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27503.03
H27503.03EA 34.4 EUR
H27503.03
Diphenyl(o-tolyl)phosphine
Diphenyl(o-tolyl)phosphine
CAS No.: 5931-53-3 Molecular Formula: C19H17P Formula Weight: 276.32 Melting Point: 67-70° MDL No.: MFCD00008515
Formel: C₁₉H₁₇P
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008515
CAS-Nummer: 5931-53-3
EINECS: 227-675-6