(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
H27534.06 H27534.03
H27534.06EA 216 EUR
H27534.06 H27534.03
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin ≥98%
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
Purity: 98% CAS No.: 147081-29-6 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 38-41° Optical Rotation: -16° (c=1 in dioxane)
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683204
CAS-Nummer: 147081-29-6