3-Amino-2-methylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpyridin-3-amin, 3-Amino-2-picolin, 2-Methyl-3-pyridylamin
H27540.03
H27540.03EA
86.5
EUR
H27540.03
3-Amino-2-methylpyridin 97%
3-Amino-2-methylpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 3430-10-2
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 114-119°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03788195
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,14 g/mol Schmelzpunkt: 114…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788195 CAS-Nummer: 3430-10-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |