2-Chlor-4-hydroxypyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27549.03
H27549.03EA
143
EUR
H27549.03
2-Chlor-4-hydroxypyridin 95%
2-Chlor-4-hydroxypyridin
Purity: 95%
CAS No.: 17368-12-6
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 169-172°
MDL No.: MFCD01646108
Formel:
C₅H₄ClNO Molecular Weight: 129,55 g/mol Schmelzpunkt: 169…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646108 CAS-Nummer: 17368-12-6 EINECS: 241-399-3 |