2-Brom-4-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27558.03
H27558.03EA
71
EUR
H27558.03
2-Brom-4-methylbenzaldehyd 95%
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 824-54-4
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point:
Formel:
C₈H₇BrO Molecular Weight: 199,05 g/mol Schmelzpunkt: 33…37 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039890 CAS-Nummer: 824-54-4 |