4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Chloro-2-methoxyphenyl)methanol
H27562.14
H27562.14EA
156
EUR
H27562.14
4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol ≥97%
4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol
Purity: 97%
CAS No.: 55685-75-1
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Flash Point:
Formel:
C₈H₉ClO₂ Molecular Weight: 172,61 g/mol Schmelzpunkt: 46…50 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683547 CAS-Nummer: 55685-75-1 |