Methyl-5-methyl-2-furoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
H27570.03
H27570.03EA
46.5
EUR
H27570.03
Methyl-5-methyl-2-furoat ≥97%
Methyl-5-methyl-2-furoat
Purity: 97%
CAS No.: 2527-96-0
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.493
Boiling Point: 255°
MDL No.: MFCD04116374
Formel:
C₇H₈O₃ Molecular Weight: 140.14 g/mol Siedepunkt: 255 °C Dichte: 1.114 Flammpunkt: 87 °C (189 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116374 CAS-Nummer: 2527-96-0 |