2-Ethoxycyclohexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27613.06
H27613.06EA 48.4 EUR
H27613.06
2-Ethoxycyclohexanon ≥98%
2-Ethoxycyclohexanone
Purity: 98% CAS No.: 33371-97-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 85°/15mm UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00015377
Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,002
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015377
CAS-Nummer: 33371-97-0
UN: 1224
ADR: 3,III