α-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H27631.14
H27631.06
H27631.14EA
105
EUR
H27631.14
H27631.06
α-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 827-36-1
Molecular Formula: C10H12N2
Formula Weight: 160.22
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.514
Boiling Point: 88-90°/2mm
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00013810
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Siedepunkt: 88…90 °C (2 mmHg) Dichte: 0,997 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013810 CAS-Nummer: 827-36-1 ADR: 6.1,III |