cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: D(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, H-D-cis-Hyp-OH, (2R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
H27633.03
H27633.03EA 93.6 EUR
H27633.03
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin ≥98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Purity: 98+% CAS No.: 2584-71-6 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: 243° dec. MDL No.: MFCD00005252
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Schmelzpunkt: 243 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005252
CAS-Nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5