4-Brom-2,6-dinitrotoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27634.06
H27634.06EA 167 EUR
H27634.06
4-Brom-2,6-dinitrotoluol ≥97%
4-Brom-2,6-dinitrotoluol
Purity: 97% CAS No.: 95192-64-6 Molecular Formula: C7H5BrN2O4 Formula Weight: 261.03 Melting Point: 86-89° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD07357280
Formel: C₇H₅BrN₂O₄
Molecular Weight: 261,03 g/mol
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07357280
CAS-Nummer: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III