2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

H27644.09
H27644.09EA 150 EUR
H27644.09
2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin ≥97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine

Purity: 97% CAS No.: 49845-33-2 Molecular Formula: C4HCl2N3O2 Formula Weight: 193.98 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 0.9°/0.5mm MDL No.: MFCD00127867

Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Molecular Weight: 193.98 g/mol
Siedepunkt: 0.9 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127867
CAS-Nummer: 49845-33-2

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR