4-Brom-2-fluorpyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H27657.06
H27657.06EA
176
EUR
H27657.06
4-Brom-2-fluorpyridin 95%
4-Bromo-2-fluoropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 128071-98-7
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Refractive Index: 1.5300
Formel:
C₅H₃BrFN Molecular Weight: 175,99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112504 CAS-Nummer: 128071-98-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |