Methylamin 2 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminomethan
H27664.AE
H27664.AEEA
100
EUR
H27664.AE
Methylamin 2 M in THF
Methylamin
Formel:
CH₅N Molecular Weight: 31,06 g/mol Dichte: 0,861 Flammpunkt: <–34 °C (–29 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008104 CAS-Nummer: 74-89-5 EINECS: 200-820-0 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,6014 |