4-Amino-5-brom-2-chlorpyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-2-chlor-4-pyridylamin
H27674.03
H27674.03EA
147
EUR
H27674.03
4-Amino-5-brom-2-chlorpyridin 95%
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 857730-21-3
Molecular Formula: C5H4BrClN2
Formula Weight: 207.46
Melting Point: 127-129°
MDL No.: MFCD09037459
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037459 CAS-Nummer: 857730-21-3 |