3-Brom-2-ethoxypyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27690.03
H27690.03EA 100 EUR
H27690.03
3-Brom-2-ethoxypyridin 95%
3-Bromo-2-ethoxypyridine
Purity: 95% CAS No.: 57883-25-7 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 MDL No.: MFCD00234309
Formel: C₇H₈BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234309
CAS-Nummer: 57883-25-7