4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Benzyloxy)-5-bromo-2-chloropyrimidine
H27706.03
H27706.03EA 128 EUR
H27706.03
4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine 97%
4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 205672-19-1 Molecular Formula: C11H8BrClN2O Formula Weight: 299.56 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD06798237
Formel: C₁₁H₈BrClN₂O
Molecular Weight: 299,56 g/mol
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798237
CAS-Nummer: 205672-19-1