4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27712.03
H27712.03EA 75.6 EUR
H27712.03
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5928-48-3 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5790 Boiling Point: 82-85° MDL No.: MFCD02093897
Formel: C₇H₈OS
Siedepunkt: 82…85 °C
Dichte: 1,179
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093897
CAS-Nummer: 5928-48-3