(E)-1,2-Diazendiylbis(1-piperidinylmethanon) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27719.14
H27719.06
H27719.14EA
325
EUR
H27719.14
H27719.06
(E)-1,2-Diazendiylbis(1-piperidinylmethanon) 97%
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 10465-81-3
Molecular Formula: C12H20N4O2
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD00010111
Formel:
C₁₂H₂₀N₄O₂ Schmelzpunkt: 133…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010111 CAS-Nummer: 10465-81-3 |