1-Butyl-3-methylimidazoliumoctylsulfat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27720.06
H27720.18
H27720.06EA
36.5
EUR
H27720.06
H27720.18
1-Butyl-3-methylimidazoliumoctylsulfat ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulphate
Purity: 99%
CAS No.: 445473-58-5
Molecular Formula: C16H32N2O4S
Formula Weight: 348.50
MDL No.: MFCD03788914
Formel:
C₁₆H₃₂N₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788914 CAS-Nummer: 445473-58-5 |