3,6-Dibromo-2-chloropyridine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27738.03
H27738.03EA 146 EUR
H27738.03
3,6-Dibromo-2-chloropyridine 95%
3,6-Dibromo-2-chloropyridine
Purity: 95% CAS No.: 942206-18-0 Molecular Formula: C5H2Br2ClN Formula Weight: 271.34 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD09037464
Formel: C₅H₂Br₂ClN
Molecular Weight: 271,34 g/mol
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037464
CAS-Nummer: 942206-18-0