2-Fluor-5-hydroxypyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-5-pyridinol
H27741.03
H27741.03EA 272 EUR
H27741.03
2-Fluor-5-hydroxypyridin 95%
2-Fluor-5-hydroxypyridin
Purity: 95% CAS No.: 55758-32-2 Molecular Formula: C5H4FNO Formula Weight: 113.09 Melting Point: 150-153° MDL No.: MFCD01075040
Formel: C₅H₄FNO
Molecular Weight: 113,09 g/mol
Schmelzpunkt: 150…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075040
CAS-Nummer: 55758-32-2