1-Fluoro-3,5-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H27762.06
H27762.06EA
247
EUR
H27762.06
1-Fluoro-3,5-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-3,5-dimethyl-2-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 315-13-9
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00052367
Formel:
C₈H₈FNO₂ Schmelzpunkt: 54…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052367 CAS-Nummer: 315-13-9 |