Bis(ethylcyclopentadienyl)mangan(II) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Bis(ethylcyclopentadienyl)manganese
H27769.06
H27769.06EA
388
EUR
H27769.06
Bis(ethylcyclopentadienyl)mangan(II) ≥98%
Bis(ethylcyclopentadienyl)mangan(II)
Formel:
C₁₄H₁₈Mn Molecular Weight: 241,236 g/mol |
MDL:
MFCD01862452 CAS-Nummer: 101923-26-6 |