4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27770.03
H27770.03EA 158 EUR
H27770.03
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride 98%
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 426844-51-1 Molecular Formula: C5H8F2N2O.HCl Formula Weight: 186.59 Melting Point: 221-223° dec. Optical Rotation: -31° (c=1 in water) MDL No.: MFCD06797014
Formel: C₅H₈F₂N₂O·HCl
Schmelzpunkt: 221…223 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797014
CAS-Nummer: 426844-51-1