5-Brom-2-fluorpyrimidin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27795.03
H27795.03EA 227 EUR
H27795.03
5-Brom-2-fluorpyrimidin 95%
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 62802-38-4 Molecular Formula: C4H2BrFN2 Formula Weight: 176.98 Melting Point: 90-93° MDL No.: MFCD07787364
Formel: C₄H₂BrFN₂
Molecular Weight: 176.98 g/mol
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787364
CAS-Nummer: 62802-38-4