1,3-Diisopropylimidazoliumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27798.03
H27798.06
H27798.03EA
63
EUR
H27798.03
H27798.06
1,3-Diisopropylimidazoliumchlorid ≥97%
1,3-Diisopropylimidazoliumchlorid
Purity: 97+%
CAS No.: 139143-09-2
Molecular Formula: C9H17ClN2
Formula Weight: 188.69
Melting Point: 182-186°
MDL No.: MFCD03840577
Formel:
C₉H₁₇ClN₂ Molecular Weight: 188.70 g/mol Schmelzpunkt: 182…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840577 CAS-Nummer: 139143-09-2 |