2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brom-5-chlorpyridin-2-amin, 3-Brom-5-chlor-2-pyridylamin
H27799.MD
H27799.MDEA 0 EUR
H27799.MD
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin 95%
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Purity: 95% CAS No.: 26163-03-1 Molecular Formula: C5H4BrClN2 Formula Weight: 207.46 Melting Point: 83-85° MDL No.: MFCD00955627
Formel: C₅H₄BrClN₂
Molecular Weight: 207,46 g/mol
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00955627
CAS-Nummer: 26163-03-1