2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- und trans-Gemisch 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

H27815.09 H27815.03
H27815.09EA 101 EUR
H27815.09 H27815.03
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- und trans-Gemisch 97%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid

Purity: 97% CAS No.: 29555-02-0 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.439 Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 2323873 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00001293

Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 200…203 °C
Dichte: 1,027
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001293
CAS-Nummer: 29555-02-0
EINECS: 249-693-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR