2-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
H27845.03
H27845.03EA
108
EUR
H27845.03
2-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 95%
CAS No.: 452972-14-4
Molecular Formula: C11H15BFNO2
Formula Weight: 223.06
Melting Point: 42-45°
MDL No.: MFCD06798245
Formel:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Molecular Weight: 223,05 g/mol Schmelzpunkt: 42…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798245 CAS-Nummer: 452972-14-4 |