5-Brom-2,3'-bipyridyl 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-2,3'-bipyridine
H27880.03
H27880.03EA
272
EUR
H27880.03
5-Brom-2,3'-bipyridyl 95%
5-Brom-2,3'-bipyridyl
Purity: 95%
CAS No.: 774-53-8
Molecular Formula: C10H7BrN2
Formula Weight: 235.08
Melting Point: 75-78°
MDL No.: MFCD09037420
Formel:
C₁₀H₇BrN₂ Molecular Weight: 235,08 g/mol Schmelzpunkt: 75…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037420 CAS-Nummer: 774-53-8 |