3,3-Dimethylcyclohexanon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H28000.06
H28000.06EA 116 EUR
H28000.06
3,3-Dimethylcyclohexanon ≥97%
3,3-Dimethylcyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 2979-19-3 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 175° UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00040178
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 175 °C
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 0,91
Flammpunkt: 59 °C (138 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040178
CAS-Nummer: 2979-19-3
UN: 1224
ADR: 3,III