3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
T-1105
H28250.06
H28250.06EA
132
EUR
H28250.06
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Purity: 98%
CAS No.: 55321-99-8
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.12
Melting Point: ca 270° dec.
MDL No.: MFCD00233977
Formel:
C₅H₅N₃O₂ Molecular Weight: 139,114 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 270 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233977 CAS-Nummer: 55321-99-8 |